Learn More
Hamilton™ Cartuchos protectores de repuesto de PEEK
Descripción
- Adecuada para su uso en sistemas que emplean conductividad suprimida/no suprimida, electroquímicos y detección por UV e ICP-MS
- Ayuda a reducir el pretratamiento de las muestras
- Ayuda a mejorar la precisión y exactitud de los r
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cartuchos protectores de repuesto de PEEK |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |