Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios de apriete manual de PEEK
Código de producto. 10504465 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Conexión de apriete manual
Conexión de apriete manual PEEK de una pieza
Conexión de apriete manual larga de PEEK de una pieza
Empalme de repuesto
Tapón de cierre de columna
Tapón de puerto de cabeza corta, Negro
Tuerca de mariposa PEEK con empalme PEEK
Descripción:
0,0625 in, cabezal de 0,37 in.
1,5875 mm (0,0625 pulg.), 10-32 Coned, Delrin, rojo
1,59 mm(1/16 in), 10-32 cónico, Delrin, negro
1/16 in, cabezal de 0,37 in
6,35 mm (1/16 in)
PEEK
PEEK, 0,8 mm (1/32 in), 6,35 mm (0,25 in), cabezal
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Descripción unitSize
10504465 Conexión de apriete manual PEEK, 0,8 mm (1/32 in), 6,35 mm (0,25 in), cabezal paquete de 10
10706163 Conexión de apriete manual PEEK de una pieza 0,0625 in, cabezal de 0,37 in. paquete de 10
10754994 Conexión de apriete manual larga de PEEK de una pieza 1/16 in, cabezal de 0,37 in paquete de 10
10618915 Empalme de repuesto PEEK paquete de 10
11503980 Tuerca de mariposa PEEK con empalme PEEK 6,35 mm (1/16 in) cada uno
15461073 Tapón de puerto de cabeza corta, Negro 1,59 mm(1/16 in), 10-32 cónico, Delrin, negro cada uno
15319849 Tapón de cierre de columna 1,5875 mm (0,0625 pulg.), 10-32 Coned, Delrin, rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10504465 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor M645X
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice la calidad y la resistencia para HPLC con los accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ PEEK.
Garantice la calidad y la resistencia para HPLC con los accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ PEEK. Fabricados para ofrecer fiabilidad, estos accesorios son resistentes a grietas, roturas, extracciones de roscas y fugas en aplicaciones tanto de alta como de baja presión. Las conexiones de apriete manual garantizan la facilidad de uso. Los accesorios son biocompatibles para su uso en una amplia variedad de aplicaciones.
  • Son resistentes a grietas, roturas, extracciones de roscas y fugas en aplicaciones tanto de alta como de baja presión
  • Son biocompatibles para una amplia gama de aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Conexión de apriete manual
Descripción PEEK, 0,8 mm (1/32 in), 6,35 mm (0,25 in), cabezal
Para utilizar con (equipo) Tubos de LC
Material PEEK
Cantidad 1 unidad
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.