Learn More
Cytiva Conector PEEK de 1,59 mm (0,06 pulg.) Luer
Código de producto. 11370232 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Conexiones:
1,9 cm (1 x 16 in) Conector macho cónico a conector hembra Luer
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Conexiones Tamaño de la unidad
11370232 1,9 cm (1 x 16 in) Conector macho cónico a conector hembra Luer cada uno
1 options
Código de producto. 11370232 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18111251
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Juego de dos (2) conectores de polieteretercetona de 1/16 pulg. macho/Luer hembra para conectar una jeringa a la parte superior de una columna de cromatografía en el sistema de cromatografía ÄKTA.
Los sistemas a escala de laboratorio ÄKTA para la purificación de proteínas a escala en laboratorio de investigación.
  • Extremos de jeringa cónicos
  • Construcción de polieteretercetona (PEEK)
  • Conexiones: 1/16 pulg. macho x 1/2 pulg. –Luer hembra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Conector
Conexiones 1,9 cm (1 x 16 in) Conector macho cónico a conector hembra Luer
Cantidad Juego de 2
Material PEEK
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Sistemas a escala de laboratorio ÄKTA, jeringa