Learn More
Hamilton™ Cartuchos de repuesto para precolumna analítica de PEEK
Código de producto. 11513354
Change view
Click to view available options
Material de embalaje:
PSDVB/trimetilamonio
PSDVB/ácido sulfónico
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de embalaje unitSize
11513354 PSDVB/ácido sulfónico paquete de 5
10491221 PSDVB/trimetilamonio paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11513354 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 79377
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 5/pack
Tamaño de partículas 7 μm
Longitud (métrico) 8 mm
Presión máxima 29,99 bar (5000 psi)
Tipo Cartuchos de repuesto
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Fase estacionaria PRP-X400
Material PEEK
Material de embalaje PSDVB/ácido sulfónico
Formato de columna Cartucho de repuesto de precolumnas