Learn More
Hamilton™ Kit de cartuchos de protección analíticos de PEEK
Código de producto. 11523354
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11523354 8 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11523354
Marca: Hamilton™ 79393
Solo quedan null
Especificaciones
Tamaño de partículas 10 μm
Longitud (métrico) 8 mm
Presión máxima 29,99 bar (5000 psi)
Tipo Kit de inicio
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Incluye 1 soporte, 2 cartuchos
Fase estacionaria PRP-h3
Material PEEK
Material de embalaje PSDVB
Formato de columna Kit de cartuchos de protección