Learn More
Heinz Herenz Hisopo pediátrico con punta flocada VIR Hisopo con virus flocado
Descripción
Nuestros hisopos de transporte y recolección contienen aplicadores especiales y tubos de ensayo con diferentes medios líquidos, personalizados para el transporte y conservación de muestras microbiológicas.
- El medio líquido permite la división del material de muestra y, por lo tanto, realizar varias pruebas a partir de una muestra.
- Los dispositivos listos para usar se suministran en un paquete pelable que es fácil de abrir.
- El punto de ruptura en el eje del aplicador permite un flujo de trabajo seguro e higiénico.
- El tamaño estándar de los tubos de ensayo con tapón de rosca simplifica el uso con analizadores automáticos.
- Hay etiquetas en los tubos de ensayo para una identificación precisa de la muestra.
- Los artículos se producen según las condiciones de GMP (Buenas Prácticas de Fabricación) y certificado según DIN EN ISO 13485. Esto garantiza una alta calidad.
- Nuestros hisopos son estériles (SAL 106), libres de pirógenos y no citotóxicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Transporte viral universal |
| Formato | Hisopo |
| Tipo de medios | Neutralizadores |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Blanco |