Learn More
Hughes Unidad de lavado ocular/facial con protección con congelación montada en base
Código de producto. 17742338
Cambiar vista
Click to view available options
Mounting:
Bancada óptica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Mounting Tamaño de la unidad
17742338 Bancada óptica cada uno
1 options
Código de producto. 17742338 Proveedor Hughes N.º de proveedor HEWPAH45GS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2510.47€
    2049.63€ / paquete de 1
    Ahorro 460.84€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Unidad de lavado ocular/facial de emergencia con protección contra congelación montada en base ideal para climas fríos. El lavado ocular/facial cuenta con un alto caudal e incorpora una tapa integral conectada a la válvula de agua para un funcionamiento a
  • Unidad de lavado ocular/facial de emergencia con protección contra congelación montada en base ideal para climas fríos
  • El lavado ocular/facial tiene difusores aireados de alto caudal para mejorar la acción de lavado e incorpora una tapa integral conectada a la válvula de agua para un funcionamiento automático cuando se tira de la tapa
Especificaciones
Altura (métrico) 64 cm
Material Acero inoxidable
Mounting Bancada óptica
Tipo de producto Ducha de emergencia
Anchura (métrico) 32 cm