Learn More
Hughes Unidad de lavado ocular/facial montada en base con recipiente cerrado
Descripción
- Unidad de lavado ocular/facial de emergencia montada en base
- Este modelo en conformidad con la norma ANSI tiene una tapa integral para proteger el recipiente y los difusores contra polvo y residuos
- Diseñado para ser rápido y fácil de manejar con difusores aireados de alto caudal para un lavado mejorado
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (métrico) | 46 cm |
| Material | Acero inoxidable |
| Mounting | Bancada óptica |
| Tipo de producto | Ducha de emergencia |
| Anchura (métrico) | 32 cm |