Learn More
Gilac™ Contenedor de pedal con tapa, 50 L
Código de producto. 17998921
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17998921 Verde cada uno
17988521 Blanco cada uno
17908591 Azul cada uno
17968841 Rojo cada uno
17948451 Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17998921 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G614323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.53€
    59.90€ / paquete de 1
    Ahorro 30.63€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
El contenedor de pedal con tapa es un contenedor de pedal compacto que ahorra espacio y tiene un funcionamiento manos libres para evitar la contaminación.
  • Contenedor de pedal compacto para ahorrar espacio.
  • Operación manos libres para evitar la contaminación y facilitar los gestos de barrera, el pedal evita la contaminación.
  • 2 posiciones de montaje del pedal disponibles: cierre de tapa automático o manual.
  • La tapa (en la versión con tapa manual) se puede cerrar presionando la parte izquierda del pedal.
  • Longevidad y durabilidad.
  • Estabilidad perfecta.
  • Fácil de limpiar.
  • Tapas de colores para la clasificación selectiva de residuos.
  • Kit automontable: Tapa, cuerpo, tornillos y pedal se entregan en la misma caja.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 L
Capacidad (imperial) 13,2 gal
Color Verde
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Tipo de producto Recipiente con pedal y tapa