Learn More
Gilac™ Recipiente con pedal y tapa
Código de producto. 11897443
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11897443 100 L cada uno
1 options
Código de producto. 11897443 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G614425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.17€
    213.23€ / paquete de 1
    Ahorro 109.94€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
El contenedor de pedal con tapa está equipado con dos ruedas antimarcas (diámetro 100 mm).
  • Contenedor de pedales
  • Equipado con dos ruedas antihuellas (diámetro 100 mm)
  • Fácil de mover
  • Funcionamiento manos libres para la eliminación sanitaria
  • Fácil de limpiar.
  • Tapas de colores para la clasificación selectiva de residuos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 L
Capacidad (imperial) 26,4 gal
Color Amarillo
Altura (métrico) 925 mm
Longitud (métrico) 515 mm
Forma Cuadrado
Peso (imperial) 15.4 lb.
Peso (métrico) 7 kg
Anchura (métrico) 477 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Anchura (imperial) 18,8 in
Longitud (imperial) 20,3 in
Altura (imperial) 36,4 in
Material Polipropileno
Tipo de producto Recipiente