Learn More
Gilac™ Recipiente con pedal y tapa
Código de producto. 11887443
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Color del tapón:
Azul
Blanco
Verde
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad Color del tapón
11887443 cada uno -
11857443 cada uno Blanco
11877443 cada uno Verde
11867443 cada uno Azul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11887443 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G614424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.57€
    213.23€ / paquete de 1
    Ahorro 85.34€
    28% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
El contenedor de pedal con tapa ofrece un funcionamiento con manos libres para la eliminación sanitaria.
  • Equipado con dos ruedas antihuellas (diámetro 100 mm)
  • Fácil de mover
  • Funcionamiento manos libres para la eliminación sanitaria
  • Fácil de limpiar.
  • Tapas de colores para la clasificación selectiva de residuos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 L
Capacidad (imperial) 26,4 gal
Color Rojo
Altura (métrico) 925 mm
Longitud (métrico) 515 mm
Peso (imperial) 15.4 lb.
Peso (métrico) 7 kg
Anchura (métrico) 477 mm
Anchura (imperial) 18,8 in
Longitud (imperial) 20,3 in
Altura (imperial) 36,4 in
Material Polipropileno
Tipo de producto Recipiente de pedal y tapa