Learn More
Gilac™ Contenedor de pedal con puerta y tapa, 90 L
Descripción
- Polaris contenedor de pedales.
- Equipado con dos ruedas antimarcas (diámetro 120 mm).
- Fácil de mover.
- Fácil extracción de la bolsa gracias a la apertura lateral.
- Operación manos libres para eliminación sanitaria.
- Fácil de limpiar.
- Tapas de colores para la clasificación selectiva de residuos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 90 L |
| Capacidad (imperial) | 23,8 gal |
| Color | Amarillo |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Recipiente con pedal y tapa |