Learn More
Pectina, pura, grado 121 cítrico, velocidad de sedimentación baja 121, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| pH | 2.8 to 3.4 |
| CAS | 9000-69-5 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Número MDL | 81838 |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |