Learn More
pectina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11478210 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11478210 100 g
11488210 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478210 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210258780
CAS 9000-69-5
Fórmula molecular (C7H10O7)n
Sinónimo Poly-D-galacturonic acid methyl ester
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pectin
Color De beige a blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 20,000 to 400,000