Learn More
Pectina cítrica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433689 500 g 500 g
15423689 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61021.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9000-69-5
Pectin Citrus is promoted in dietary supplement form as an alternative cancer treatment. It can also been used to treat prostate cancer and melanoma. It can also be used as a gelling agent, filler, and stabilizer. It Supports celluar health, promotes immune function, supports cardiovascular health, supports healthy function of multiple organs, Safely chelates heavy metals and toxins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
(RUO – Uso exclusivo en investigación). La pectina cítrica se promueve en forma de suplemento dietético como tratamiento alternativo contra el cáncer. También se puede utilizar para tratar el cáncer de próstata y el melanoma. También puede usarse como agente gelificante, relleno y estabilizador. Ayuda a la salud celular; promueve la función inmune; ayuda a la salud cardiovascular; ayuda al correcto funcionamiento de múltiples órganos; y produce de manera segura quelatos de metales pesados y toxinas.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9000-69-5
Número MDL MFCD00081838
Sinónimo Poly-D-galacturonic acid methyl ester
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pectin Citrus
Color Marrón a Amarillo
Cantidad 500 g
Índice Merck 14,7063
Información de solubilidad It is soluble in water.
Forma física Polvo de amarillo a marrón pálido