Learn More
Pectina cítrica, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Pectin Citrus is promoted in dietary supplement form as an alternative cancer treatment. It can also been used to treat prostate cancer and melanoma. It can also be used as a gelling agent, filler, and stabilizer. It Supports celluar health, promotes immune function, supports cardiovascular health, supports healthy function of multiple organs, Safely chelates heavy metals and toxins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(RUO – Uso exclusivo en investigación). La pectina cítrica se promueve en forma de suplemento dietético como tratamiento alternativo contra el cáncer. También se puede utilizar para tratar el cáncer de próstata y el melanoma. También puede usarse como agente gelificante, relleno y estabilizador. Ayuda a la salud celular; promueve la función inmune; ayuda a la salud cardiovascular; ayuda al correcto funcionamiento de múltiples órganos; y produce de manera segura quelatos de metales pesados y toxinas.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Pectin Citrus |
| Color | Marrón a Amarillo |
| Cantidad | 100 g |
| Índice Merck | 14,7063 |
| Información de solubilidad | It is soluble in water. |
| Forma física | Polvo de amarillo a marrón pálido |