Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pectina
Código de producto. 10722412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10722412 250 g Frasco de plástico 250 g
10279700 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10452795 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
3 options
Código de producto. 10722412
Marca: Thermo Scientific Chemicals 416862500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9000-69-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9000-69-5
Número MDL MFCD00081838
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pectin
Color Naranja a naranja-rojo
pH 3.0 to 3.8 (1% soln.)
Forma física Polvo
Ceniza acid-insoluble ash: < 1%
Índice Merck 15, 7169
Cantidad 250 g
Porcentaje de pureza 67 to 71% (degree of esterification)
Grado Práctico
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 12% max. (105°C, 2 hrs)
Envase Frasco de plástico
Tamaño de partículas 2% Max. (>60 Mesh)
Viscosidad 30.5 to 36.5