Learn More
Clorhidrato de pecazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pecazine Hydrochloride |
| CAS | 738596-90-2 |
| Fórmula molecular | C19H22N2S . xHCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 10-[(1-Methyl-3-piperidyl)methyl]phenothiazine, III 2318, Lacumin, MPMP, Mepazin, Mepazine, Mepazine Base, Meprazine, Mesapin, Nothiazine, P 391, Pacatal, Pacatal base, Pacatol, Pakatal, Paxital, Pecatal, Pecazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2S.ClH/c1-20-12-6-7-15(13-20)14-21-16-8-2-4-10-18(16)22-19-11-5-3-9-17(19)21;/h2-5,8-11,15H,6-7,12-14H2,1H3;1H |
| SMILES | CN1CC(CCC1)CN2C3=C(SC4=CC=CC=C42)C=CC=C3.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 10-((1-metilpiperidin-3-il)metil)-10H-fenotiazina |
| Peso molecular (g/mol) | 346.9 |