Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz de evaporación en forma de pera con junta cónica esmerilada
Código de producto. p-8006061
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
50 mL
3000 mL
Acabado del cuello:
14/23
29/32
39/32
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Acabado del cuello unitSize
11973381 10 mL 14/23 paquete de 10
11963381 25 mL 14/23 paquete de 10
11983381 50 mL 14/23 paquete de 10
11876084 50 mL 39/32 10 PCS
11836144 3000 mL 29/32 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11973381 Supplier Lenz Laborglasinstrumente™ Supplier No. 03041413
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Especialmente para rotavapores, con cuello central y junta cónica, en forma de pera y con etiqueta de inscripción.
Globos para evaporadores
• Laborota Heidolph
• Rotavapor Büchi
• Globos de 50 a 3000mL forma de pera
• El volumen de líquido no tiene que superar 50% del volumen del globo.
Specifications
Material Vidrio Duran
Tipo Matraz de evaporación
Para utilizar con (equipo) Evaporadores rotatorios
Acabado del cuello 14/23
Forma Pera
Volumen (métrico) 10 mL
Diámetro (métrico) 33 mm