Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz de evaporación en forma de pera con junta cónica esmerilada
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio Duran |
| Tipo | Matraz de evaporación |
| Para utilizar con (equipo) | Evaporadores rotatorios |
| Acabado del cuello | 39/32 |
| Forma | Pera |
| Volumen (métrico) | 50 mL |
| Diámetro (métrico) | 56 mm |