Learn More
Tocris Bioscience™ PEAQX tetrasodium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18747416
Cambiar vista
Click to view available options
10 mg
Código de producto.
18747416 10 mg
1 options
Código de producto. 18747416 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5018/10
Potent and GluN2A-selective NMDA antagonist
PEAQX tetrasodium salt is a potent NMDA receptor antagonist (IC50 = 8 nM). Exhibits >100-fold selectivity for hGluN2A (formally hNR2A) containing receptors over hGluN2B (hNR2B). Anticonvulsant in vivo.
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [[[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]amino](1,2,3,4-tetrahydro-2,3-dioxo-5-quinoxalinyl)methyl] phosphonic acid tetrasodium salt
CAS 2102348-87-6
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C17H13BrN3Na4O5P
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.14
Pureza 98%