Learn More
PEAQX tetrasodium hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16491307
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491307 50 mg 50 miligramos
16427797 5 mg 5 miligramos
16425078 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491307 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12294A
MedChemExpress PEAQX (NVP-AAM077) tetrasodium hydrate is a potent, selective and orally active NMDA antagonist, with IC50 values of 270 nM and 29600 nM for hNMDAR 1A/2B and hNMDAR 1A/2B, respectively.
PEAQX (NVP-AAM077) tetrasodium hydrate is a potent, selective and orally active NMDA antagonist, with IC50 values of 270 nM and 29600 nM for hNMDAR 1A/2B and hNMDAR 1A/2B, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PEAQX tetrasodium hydrate
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15BrN3Na4O6P
Cantidad 50 mg
Sinónimo NVP-AAM077 tetrasodium hydrate
Información de solubilidad H2O : 25.5 mg/mL (45.52 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES BrC1=CC=C([C@H](C)NC(P(O[Na])(O[Na])=O)C2=CC=CC3=C2N=C(O[Na])C(O[Na])=N3)C=C1.[H]O[H]
Peso molecular (g/mol) 560.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 560.15
Porcentaje de pureza 97.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration