Learn More
Aceite de cacahuete, TRC
Código de producto. 30426548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426548 10 mL 10 ml
30423491 50 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP80020010ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8002-03-7
Fórmula molecular C30H45N9O5
Peso molecular (g/mol) 611.7
Sinónimo Peanut oil or Groundnut oil (05C, 06C, 07C), Arachis hypogaea hypogaea seed oil, Arachis oil, Earthnut oil, Fats and Glyceridic oils, arachis, Fats and Glyceridic oils, groundnut, Fats and Glyceridic oils, peanut, Groundnut oil, Katchung oil, Peanut oils
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)NC(CCCCN)C(=O)N)NC(=O)C(CCCN=C(N)N)NC(=O)C(CC2=CC=C(C=C2)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Peanut Oil
Cantidad 10 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C30H45N9O5/c31-15-5-4-9-23(26(33)41)37-29(44)25(18-19-7-2-1-3-8-19)39-28(43)24(10-6-16-36-30(34)35)38-27(42)22(32)17-20-11-13-21(40)14-12-20/h1-3,7-8,11-14,22-25,40H,4-6,9-10,15-18,31-32H2,(H2,33,41)(H,37,44)(H,38,42)(H,39,43)(H4,34,35,36)