Learn More
Aceite de cacahuete, MP Biomedicals
Código de producto. 11442751 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 gal
Código de producto. Cantidad
11442751 5 gal
1 options
Código de producto. 11442751 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0290468405
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Peanut Oil
CAS 8005-03-6
Fórmula molecular C22H14N6Na2O9S2
Cantidad 5 gal
Sinónimo amido black 10b, acid black 1, buffalo black nbr, naphthol blue black, aniline blue black, tech, nigrosine water soluble, 4-amino-5-hydroxy-3-4-nitrophenyl azo-6-phenylazo naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-4-nitrophenyl azo-6-phenylazo-, sodium salt, 3-4-nitrophenylazo-4-amino-5-oxo-6-2-phenylhydrazono-5,6-dihydro-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, disodium 3e-5-amino-6-4-nitrophenyl diazenyl-4-oxo-3-phenylhydrazinylidene naphthalene-2,7-disulfonate
Clave InChI HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio;4-amino-3-[(4-nitrofenil)diazenil]-5-oxo-6-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-2,7-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 616.49
PubChem CID 44134531