Descripción
- Ligeros y cómodos
- No apta para trabajadores con pelo largo
- Peso del tejido 37 g/m2
Specifications
Specifications
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de diseño | Gorro con visera |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 100/paq. |
| Longitud (métrico) | 28 cm (gorro), 7 cm (visera) |
| Incluye | Gorros y caja dispensadora |
| Para utilizar con (aplicación) | Industrial, laboratorio |