Learn More
PE859, MedChemExpress
Código de producto. 16481487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481487 50 mg 50 miligramos
16477997 5 mg 5 miligramos
16435946 100 mg 100 miligramos
16431279 1 mg 1 miligramo
16415288 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16481487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12662
MedChemExpress PE859 is a potent inhibitor of both tau and Aβ aggregation with IC50 values of 0.66 and 1.2 μM, respectively.
PE859 is a potent inhibitor of both tau and Aβ aggregation with IC50 values of 0.66 and 1.2 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PE859
CAS 1402727-29-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H24N4O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (111.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC(OCC2=NC=CC=C2)=CC=C1/C=C/C3=CC(/C=C/C4=CC5=C(C=C4)C=CN5)=NN3
Peso molecular (g/mol) 448.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.52
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration