Learn More
asecos™ Nivel de almacenamiento del sumidero de PE
Código de producto. 17806436 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17806436 Polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 17806436 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 27884
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El nivel de almacenamiento del sumidero de PE es un nivel de almacenamiento adicional.
  • Incl. Travesaños de refuerzo y pasadores de bloqueo
  • Polietileno
Especificaciones
Material Polietileno
Tipo Nivel de almacenamiento
Longitud (imperial) 51,18 in
Longitud (métrico) 1300.00 mm
Anchura (imperial) 51,18 in
Anchura (métrico) 1300.00 mm
Altura (imperial) 5,12 in
Altura (métrico) 130.00 mm
Fondo (imperial) 23,62 in
Fondo (métrico) 600.00 mm
Peso (imperial) 30.86 lb.
Peso (métrico) 14 kg