Learn More
asecos™ Palet de sumidero de PE sin rejilla
Código de producto. 17886336 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
220 L
440 L
520 L
Longitud (métrico):
1330,00 mm
1720,00 mm
2520,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
17886336 220 L 1330,00 mm cada uno
17836546 440 L 1720,00 mm cada uno
17846466 520 L 2520,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17886336 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40044
El sumidero de PE está aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua.
  • PE azul
  • Cuadrícula: sin
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (imperial) 58,1 gal.
Capacidad (métrico) 220 L
Material Polietileno
Tipo Sumidero de derrames pintado
Longitud (imperial) 52,36 in
Longitud (métrico) 1330,00 mm
Anchura (imperial) 52,36 in
Anchura (métrico) 1330.00 mm
Altura (imperial) 15,16 in
Altura (métrico) 385.00 mm
Fondo (imperial) 36,61 in
Fondo (métrico) 930.00 mm
Peso (imperial) 63.93 lb.
Peso (métrico) 29 kg