Learn More
asecos™ Palet de sumidero de PE sin rejilla
Código de producto. 17826366 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
58,1 gal.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) unitSize
17826366 58,1 gal. cada uno
1 options
Código de producto. 17826366 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40048
El sumidero de PE está aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua.
  • PE azul
  • Cuadrícula: sin
  • Accesible con carretilla elevadora
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (imperial) 58,1 gal.
Capacidad (métrico) 220 litros
Material Polietileno
Tipo Sumidero de derrames pintado
Longitud (imperial) 52,36 in
Longitud (métrico) 1330.00 mm
Anchura (imperial) 52,36 in
Anchura (métrico) 1330.00 mm
Altura (imperial) 11,61 in
Altura (métrico) 295.00 mm
Fondo (imperial) 52,36 in
Fondo (métrico) 1330.00 mm
Peso (imperial) 79.37 lb.
Peso (métrico) 36 kg