Learn More
asecos™ Palet de sumidero de PE con rejilla de PE e indicador de fugas
Código de producto. 17866586 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
220 L
340 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17866586 340 L cada uno
17846456 220 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17866586 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40053
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El sumidero de PE está aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua.
  • PE gris
  • Cuadrícula: PE
  • Indicador de fugas incluido
Especificaciones
Color Gris
Capacidad (imperial) 89,8 gal
Capacidad (métrico) 340 L
Material Polietileno
Tipo Sumidero de derrames pintado
Longitud (imperial) 51,73 in
Longitud (métrico) 1314.00 mm
Anchura (imperial) 51,73 in
Anchura (métrico) 1314.00 mm
Altura (imperial) 15,75 in
Altura (métrico) 400.00 mm
Fondo (imperial) 53,11 in
Fondo (métrico) 1349.00 mm
Peso (imperial) 134.48 lb.
Peso (métrico) 61 kg