Learn More
asecos™ Palet de sumidero de PE con rejilla de PE e indicador de fugas
Código de producto. 17846456 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
220 L
340 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17846456 220 L cada uno
17866586 340 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17846456 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40052
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
El sumidero de PE está aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua.
  • PE gris
  • Cuadrícula: PE
  • Indicador de fugas incluido
Especificaciones
Color Gris
Capacidad (imperial) 58,1 gal.
Capacidad (métrico) 220 L
Material Polietileno
Tipo Sumidero de derrames pintado
Longitud (imperial) 36,14 in
Longitud (métrico) 918.00 mm
Anchura (imperial) 36,14 in
Anchura (métrico) 918.00 mm
Altura (imperial) 15,75 in
Altura (métrico) 400.00 mm
Fondo (imperial) 51,73 in
Fondo (métrico) 1314.00 mm
Peso (imperial) 93.70 lb.
Peso (métrico) 42.5 kg