Learn More
asecos™ Palet de sumidero de PE con rejilla de PE
Código de producto. 17886506 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
220 L
440 L
520 L
Altura (métrico):
320,00 mm
350,00 mm
410,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17886506 440 L 350,00 mm cada uno
17836426 220 L 320,00 mm cada uno
17866336 220 L 410,00 mm cada uno
17806476 520 L 350,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17886506 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40043
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El sumidero de PE está aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua.
  • PE azul
  • Cuadrícula: PE
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (imperial) 116,2 gal
Capacidad (métrico) 440 L
Material Polietileno
Tipo Sumidero de derrames pintado
Longitud (imperial) 67,72 in
Longitud (métrico) 1720.00 mm
Anchura (imperial) 67,72 in
Anchura (métrico) 1720.00 mm
Altura (imperial) 13,78 in
Altura (métrico) 350,00 mm
Fondo (imperial) 51,18 in
Fondo (métrico) 1300.00 mm
Peso (imperial) 138.89 lb.
Peso (métrico) 63 kg