Learn More
asecos™ Lata de almacenamiento de PE con tapa de rosca
Código de producto. 17876346 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17876346 1 L cada uno
17826526 2 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17876346 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40093
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El bidón de almacenamiento de PE es ideal para el almacenamiento seguro y el transporte interno de líquidos, como ácidos o lejías.
  • Con tapón de rosca de acero inoxidable (1.4301), junta de PTFE
  • Incluye etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido.
Especificaciones
Tipo de producto Bote de seguridad
Capacidad (imperial) 0,3 gal
Capacidad (métrico) 1 L
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro
Material Polietileno
Cantidad 1
Anchura (imperial) 3,94 in
Anchura (métrico) 100.00 mm
Altura (imperial) 7,87 in
Altura (métrico) 200.00 mm
Peso (imperial) 0.77 lb.
Peso (métrico) 0.35 kg