Learn More
asecos™ Bidón de almacenamiento de PE con grifo dosificador
Código de producto. 17806336 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17806336 1 L cada uno
17886426 2 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17806336 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40095
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El bidón de almacenamiento de PE es ideal para el almacenamiento seguro y el transporte interno de líquidos, como ácidos o lejías.
  • Con grifo dosificador fino de acero inoxidable (1.4301), incluye purga de aire y junta de PTFE.
  • Incluye etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido.
Especificaciones
Tipo de producto Lata de vertido
Capacidad (imperial) 0,3 gal
Capacidad (métrico) 1 L
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y dosificación seguros
Material Polietileno
Cantidad 1
Anchura (imperial) 3,94 in
Anchura (métrico) 100.00 mm
Altura (imperial) 9,06 in
Altura (métrico) 230.00 mm
Peso (imperial) 1.10 lb.
Peso (métrico) 0.5 kg