Descripción
- Ahorro de tiempo y costes
- Conformidad con las normas y referencias internacionales
- Calidad uniforme
- Los medios de cultivo tradicionales para microorganismos son los medios de agar.
- Los medios están disponibles en dos formatos.
- Los medios de agar en tubos se utilizan para el vertido de placas de agar.
- El contenido de un tubo es suficiente para dos placas de Petri de 90 mm o tres de 60 mm.
- Los medios de agar en frascos son la alternativa rentable para las placas de colada.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Disco |
| Material | Fibra de vidrio |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 50 paq. |
| Tipo | Filtros de microfibra de vidrio con aglutinante |
| Diámetro (imperial) | 2,3 in |
| Diámetro (métrico) | 58 mm |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |