Learn More
asecos™ Embalse de PE
Product Code. 17846346 Shop All asecos Products
Change view
Click to view available options
Material:
Polietileno
Unit Size:
cada uno
Product Code. Material Unit Size
17846346 Polietileno cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17846346 Supplier asecos™ Supplier No. 40055
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
El depósito PE es ideal para las estaciones IBC: 15477, 24150, 24151, 24154.
  • Diseño PD estable y ajustable en altura.
  • Dimensiones de ajuste del contenedor An x Pr x Al (mm): 350 x 400 x 500.
  • Dimensiones An x Pr (mm): 605 x 785.
Specifications
Material Polietileno
Tipo Unidad de contención de IBC
Longitud (imperial) 23,82 in
Longitud (métrico) 605.00 mm
Anchura (imperial) 23,82 in
Anchura (métrico) 605.00 mm
Fondo (imperial) 30,91 in
Fondo (métrico) 785.00 mm
Peso (imperial) 30.86 lb.
Peso (métrico) 14 kg