Learn More
asecos™ Embalse de PE
Código de producto. 17826546 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
17826546 Polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 17826546 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40056
El depósito PE es ideal para las estaciones IBC: 15477, 24150, 24151, 24154.
  • Diseño PD estable y ajustable en altura.
  • Dimensiones de ajuste del contenedor An x Pr x Al (mm): 350 x 400 x 500.
  • Dimensiones An x Pr (mm): 605 x 785.
Especificaciones
Material Polietileno
Tipo Unidad de contención de IBC
Longitud (imperial) 23,82 in
Longitud (métrico) 605.00 mm
Anchura (imperial) 23,82 in
Anchura (métrico) 605.00 mm
Fondo (imperial) 30,91 in
Fondo (métrico) 785.00 mm
Peso (imperial) 30.86 lb.
Peso (métrico) 14 kg