Learn More
asecos™ Sumidero de PE para montaje con rejilla galvanizada
Código de producto. 17846416 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
1780,00 mm
2680,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
17846416 2680,00 mm cada uno
17806566 1780,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17846416 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 22460
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El sumidero de PE Rack está aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua.
  • Cárter de rack
  • PE azul
  • Rejilla: galvanizada
  • Capacidad del depósito: 225 litros
  • Capacidad de carga en kg: 800
  • Ideal para montaje en pared.
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (imperial) 59,4 gal
Capacidad (métrico) 225 L
Material Polietileno
Tipo Sumidero
Longitud (imperial) 105,51 in
Longitud (métrico) 2680.00 mm
Anchura (imperial) 105,51 in
Anchura (métrico) 2680,00 mm
Altura (imperial) 7,48 in
Altura (métrico) 190.00 mm
Fondo (imperial) 51,18 in
Fondo (métrico) 1300.00 mm
Peso (imperial) 169.75 lb.
Peso (métrico) 77 kg