Learn More
Kartell™ Tarro para pipeta de polipropileno Plastilab™
Código de producto. 10408282
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
162mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10408282 162mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10408282 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0021800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.90€
    72.24€ / paquete de 1
    Ahorro 10.66€
    12% Descuento
En stock
Tarro resistente para almacenar pipetas.
Tarro resistente para almacenar pipetas.
  • Almohadilla de polipropileno para evitar los extremos astillados
  • Tarro esterilizable en autoclave a 120°C
  • La base soldada con brida proporciona estabilidad.
  • Cubierta de ajuste firme para protección durante el transporte
Especificaciones
Para utilizar con Pipeta de almacenamiento
Altura (métrico) 650mm
Diámetro (métrico) 162mm
Material Tarro de PP con tapón de PE
Tipo de producto Tarro para pipeta