Learn More
VITLAB™ Sistema de eliminación de residuos químicos de PE/PP
Código de producto. 10090731
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
Código de producto. Capacidad (métrico)
10090731 10 mL
1 options
Código de producto. 10090731 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 151594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.18€
    273.90€ / paquete de 1
    Ahorro 86.28€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 mL
Diámetro exterior (métrico) 222 mm
Altura (métrico) 560 mm
Material Polietileno
Tipo de producto Sistema de eliminación de residuos químicos