Learn More
Kartell™ Lavador de buretas automático
Código de producto. 10395821
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
170mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10395821 170mm cada uno
1 options
Código de producto. 10395821 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0021500
En stock
Lava buretas Mohr de forma rápida y segura. Los lavadores de buretas automáticos Kartell™ desvía las aguas contaminadas lejos de las buretas antes de rellenarlas automáticamente.
Lava buretas Mohr de forma rápida y segura. Los lavadores de buretas automáticos Kartell™ desvía las aguas contaminadas lejos de las buretas antes de rellenarlas automáticamente.
  • El enjuagador de polietileno se llena a través de la boquilla de pulverización situada sobre el borde, encima del punto de sifón.
  • El agua contaminada se desvía a través de un drenaje de diámetro grande en el punto más bajo de enjuagado
  • Los cestillos de bureta contienen buretas y minimizan la rotura durante el proceso; se compran por separado.
  • Se pueden utilizar cestillos adicionales para el remojo previo mientras se usa el enjuagador.
  • Tubos de salida para dirigir aguas contaminadas disponibles por separado
  • Juego básico sugerido:
    • Enjuagador de bureta
    • Cestillos de 2 buretas
    • 2 asas de extensión para cestillos
    • Frasco de buretas
Especificaciones
Para utilizar con Lavado de buretas Mohr
Altura (métrico) 990mm
Diámetro (métrico) 170mm
Para utilizar con (aplicación) Lavado de buretas Mohr
Tipo de producto Lavador de buerta automático