Learn More
Chemsplash Manga desechable hecha a máquina de PE
Descripción
Fundas desechables de polietileno
- Material de 15 micrones
- Elástico en ambos extremos
- 40 x 20 cm
- Costuras termoselladas
- Libre de PFAS
Descripción: Las fundas desechables de polietileno están hechas de material de polietileno de 15 micrones, elastizadas en ambos extremos para facilitar el ajuste.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Tipo de producto | Manguito de uso general |
| Material | Polietileno |
| Color | Azul |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de tapón | Extremos elásticos |
| Tipo de costura | Soldado |
| Sin látex | Sí |
| Longitud (imperial) | 16 in |
| Mostrar más |