Learn More
asecos™ Estación IBC PE
Código de producto. 17896526 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
264,2 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) unitSize
17896526 264,2 gal cada uno
1 options
Código de producto. 17896526 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 24150
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
  • ransporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos dentro de las instalaciones
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (imperial) 264,2 gal
Capacidad (métrico) 1000 L
Material Polietileno
Tipo IBC Spill Pallet
Longitud (imperial) 50.39 in.
Longitud (métrico) 1280.00 mm
Anchura (imperial) 50.39 in.
Anchura (métrico) 1280.00 mm
Altura (imperial) 34.25 in.
Altura (métrico) 870.00 mm
Fondo (imperial) 65.35 in.
Fondo (métrico) 1660.00 mm
Peso (imperial) 187.39 lb.
Peso (métrico) 85 kg