Learn More
asecos™ Estación IBC de PE
Código de producto. 17806526 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
264,2 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
17806526 264,2 gal cada uno
1 options
Código de producto. 17806526 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 15479
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
La estación PE IBC está aprobada para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua.
  • Altamente resistente al aceite, ácido, álcali, etc.
  • Transporte interno fácil y seguro del cárter vacío mediante carretilla elevadora
  • Ideal para almacenar IBC de 1.000 litros o contenedores pequeños.
  • Capacidad de carga de 2.000 kg por zona de almacenamiento en función del peso propio del contenedor
  • Ideal para almacenar líquidos con un peso específico máximo de hasta 1.800 kg/m3
Specifications
Color Azul
Capacidad (imperial) 264,2 gal
Capacidad (métrico) 1000 L
Material Polietileno
Tipo Palet para derrames de IBC
Longitud (imperial) 88,98 in.
Longitud (métrico) 2260.00 mm
Anchura (imperial) 88,98 in.
Anchura (métrico) 2260.00 mm
Altura (imperial) 28,35 in
Altura (métrico) 720.00 mm
Fondo (imperial) 56,30 in
Fondo (métrico) 1430.00 mm
Peso (imperial) 209.44 lb.
Peso (métrico) 95 kg