Learn More
asecos™ Estación IBC de PE con rejilla de PE
Código de producto. 17846576 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17846576 1000 L cada uno
1 options
Código de producto. 17846576 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 24154
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
La estación PE IBC está aprobada para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua.
  • Altamente resistente al aceite, ácido, álcali, etc.
  • Transporte interno fácil y seguro del cárter vacío mediante carretilla elevadora
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (imperial) 264,2 gal
Capacidad (métrico) 1000 L
Material Polietileno
Tipo Palet para derrames de IBC
Longitud (imperial) 50,39 in
Longitud (métrico) 1280.00 mm
Anchura (imperial) 50,39 in
Anchura (métrico) 1280.00 mm
Altura (imperial) 35,24 in
Altura (métrico) 895.00 mm
Fondo (imperial) 65,35 in
Fondo (métrico) 1660.00 mm
Peso (imperial) 310.85 lb.
Peso (métrico) 141 kg