Learn More
asecos™ Estación IBC PE con zona de trasiego sin nivel de almacenamiento
Código de producto. 17896456 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
1280,00 mm
2460,00 mm
3640,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
17896456 1280,00 mm cada uno
17886496 2460,00 mm cada uno
17846496 3640,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17896456 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 24155
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
  • ransporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos dentro de las instalaciones
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (imperial) 264.2 gal.
Capacidad (métrico) 1000 L
Material Polietileno
Tipo IBC Spill Pallet
Longitud (imperial) 50.39 in.
Longitud (métrico) 1280.00 mm
Anchura (imperial) 50.39 in.
Anchura (métrico) 1280,00 mm
Altura (imperial) 33.86 in.
Altura (métrico) 860.00 mm
Fondo (imperial) 75.20 in.
Fondo (métrico) 1910.00 mm
Peso (imperial) 191.80 lb.
Peso (métrico) 87 kg