Descripción
- Altamente resistente al aceite, ácido, álcali, etc.
- Transporte interno fácil y seguro del cárter vacío mediante carretilla elevadora
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Capacidad (imperial) | 264,2 gal |
| Capacidad (métrico) | 1000 L |
| Material | Polietileno |
| Tipo | Palet para derrames de IBC |
| Longitud (imperial) | 96,85 in |
| Longitud (métrico) | 2460.00 mm |
| Anchura (imperial) | 96,85 in |
| Anchura (métrico) | 2460,00 mm |
| Altura (imperial) | 18,11 in |
| Mostrar más |