Learn More
VITLAB™ Frascos de almacenamiento de PE-HD sin grifo
Código de producto. 10420923
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
10 l
Boca:
Ancha
Estrecha
Tamaño de rosca (métrico):
62,5mm
62.5mm
94mm
108mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Boca Tamaño de rosca (métrico) Tamaño de la unidad
10420923 10 L Ancha 108mm -
10431113 5 L Estrecha 62.5mm -
10192401 5 L Ancha 94mm -
10587131 10 l Estrecha 62,5mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10420923 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 81642
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.90€
    38.19€ / paquete de 1
    Ahorro 7.71€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Almacene las muestras líquidas o sólidas de forma segura. Los frascos de almacenamiento de PE-HD VITLAB™ cuentan con una tapa de rosca de seguridad y asas de transporte estables para facilitar su manipulación. Entre las opciones se incluyen frascos de boca ancha para un llenado fácil y frascos con grifo para una cómoda dispensación de líquidos.
Frascos transparentes de larga duración fabricados con polietileno de alta densidad (HDPE). Con o sin grifo de polipropileno en una amplia variedad de capacidades y tamaños de boca.
  • El HDPE se caracteriza por su gran relación fuerza-densidad
  • Frascos transparentes para facilitar la identificación del contenido
  • Cuenta con un tapón de rosca de seguridad para proteger el contenido, incluso si se tumba el frasco
  • Las estables asas de transporte (dos asas en los tamaños de 25 y 50L) garantizan una fácil manipulación
  • Disponible con grifos de fácil manejo con conexión para ⁄tubería de 3 4 in para una fácil dispensación.
  • Frascos de boca ancha disponibles para un llenado fácil, especialmente de sustancias en polvo y en forma de pasta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 L
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de líquidos.
Incluye Asa de transporte, tapón roscado
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 1Pack
Línea de productos Frascos de almacenamiento de PE-HD sin grifo
Tamaño de rosca (métrico) 108mm
Boca Ancha
Altura (métrico) 415 mm
Diámetro (métrico) 210 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Jarra con asa