Learn More
VITLAB™ Botellas de almacenamiento de PE-HD, con grifo
Descripción
Frascos transparentes de larga duración fabricados con polietileno de alta densidad (HDPE). Con o sin grifo de polipropileno en una amplia variedad de capacidades y tamaños de boca.
- El HDPE se caracteriza por su gran relación fuerza-densidad
- Frascos transparentes para facilitar la identificación del contenido
- Cuenta con un tapón de rosca de seguridad para proteger el contenido, incluso si se tumba el frasco
- Las estables asas de transporte (dos asas en los tamaños de 25 y 50L) garantizan una fácil manipulación
- Disponible con grifos de fácil manejo con conexión para ⁄tubería de 3 4 in para una fácil dispensación.
- Frascos de boca ancha disponibles para un llenado fácil, especialmente de sustancias en polvo y en forma de pasta
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 L |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de líquidos. |
| Incluye | Grifo, dos asas de transporte, tapón de rosca. |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.° por paquete | 1Pack |
| Línea de productos | Botellas de almacenamiento, PE-HD, con tapón |
| Tamaño de rosca (métrico) | 95.5mm |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 565 mm |
| Mostrar más |