Learn More
VITLAB™ Botellas de almacenamiento de PE-HD, con grifo
Código de producto. 10060721
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 y 50 l
10 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico)
10060721 10 L
10478232 25 y 50 l
10672682 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10060721 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 81662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.40€
    73.57€ / paquete de 1
    Ahorro 14.83€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Almacene las muestras líquidas o sólidas de forma segura. Los frascos de almacenamiento de PE-HD VITLAB™ cuentan con una tapa de rosca de seguridad y asas de transporte estables para facilitar su manipulación. Entre las opciones se incluyen frascos de boca ancha para un llenado fácil y frascos con grifo para una cómoda dispensación de líquidos.
Frascos transparentes de larga duración fabricados con polietileno de alta densidad (HDPE). Con o sin grifo de polipropileno en una amplia variedad de capacidades y tamaños de boca.
  • El HDPE se caracteriza por su gran relación fuerza-densidad
  • Frascos transparentes para facilitar la identificación del contenido
  • Cuenta con un tapón de rosca de seguridad para proteger el contenido, incluso si se tumba el frasco
  • Las estables asas de transporte (dos asas en los tamaños de 25 y 50L) garantizan una fácil manipulación
  • Disponible con grifos de fácil manejo con conexión para ⁄tubería de 3 4 in para una fácil dispensación.
  • Frascos de boca ancha disponibles para un llenado fácil, especialmente de sustancias en polvo y en forma de pasta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 L
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de líquidos.
Incluye Grifo, asa de transporte, tapón de rosca.
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 1Pack
Línea de productos Botellas de almacenamiento, PE-HD, con tapón
Tamaño de rosca (métrico) 62.2mm
Boca Estrecha
Altura (métrico) 425 mm
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 210 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Jarra con asa